Imprimer
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1132-1G PC1132-500MG PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA 58 EUR
APOSPC1132-1G APOSPC1132-500MG APOSPC1132-5G
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldéhyde
2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Poids moléculaire: 158.1 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275284
Numéro CAS: 152434-88-3