Imprimer
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl 2,3,4,5,6-pentamethylbenzenesulphonate
PC11276-1G PC11276-500MG PC11276-5G
APOSPC11276-1GEA 275 EUR
APOSPC11276-1G APOSPC11276-500MG APOSPC11276-5G
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Formule: C₁₇H₁₅F₅O₃S
Point de fusion: 151…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975144
Numéro CAS: 886361-16-6