Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₄BrF₅O₃S Point de fusion: 66…68 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00404028 Numéro CAS: 848649-38-7 |