Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₄H₉F₅O₅S Point de fusion: 93…95 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975142 Numéro CAS: 886361-12-2 |