Imprimer
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC11272-1G PC11272-500MG PC11272-5G
APOSPC11272-1GEA 275 EUR
APOSPC11272-1G APOSPC11272-500MG APOSPC11272-5G
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Formule: C₁₄H₈F₅NO₄S
Point de fusion: 168…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975141
Numéro CAS: 886360-93-6