Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₆ClF₅O₃S Point de fusion: 96…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05975140 Numéro CAS: 885950-65-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...