Imprimer
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC11270-5G PC11270-1G PC11270-500MG
APOSPC11270-5GEA 759 EUR
APOSPC11270-5G APOSPC11270-1G APOSPC11270-500MG
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Formule: C₉H₇NO₃S
Point de fusion: 155…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975139
Numéro CAS: 885950-64-1