Imprimer
2,6-Difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 66.7 EUR
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
2,6-Difluoro-3-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Poids moléculaire: 172.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115899
Numéro CAS: 149949-30-4