Imprimer
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC11269-1G PC11269-500MG PC11269-5G
APOSPC11269-1GEA 275 EUR
APOSPC11269-1G APOSPC11269-500MG APOSPC11269-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Formule: C₁₅H₁₁F₅O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05975138
Numéro CAS: 885950-62-9