Imprimer
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 55.3 EUR
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO
Point de fusion: 110…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01354030
Numéro CAS: 76778-13-7