Imprimer
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1124-10G PC1124-5G PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA 215 EUR
APOSPC1124-10G APOSPC1124-5G APOSPC1124-1G
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660346
Numéro CAS: 425702-28-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III