Imprimer
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium (4-formylphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 554 EUR
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
Point de fusion: 282…288 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093980
Numéro CAS: 374564-36-0