Imprimer
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 786 EUR
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KS
Poids moléculaire: 230.1 g/mol
Point de fusion: 70…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115747
Numéro CAS: 850623-48-2