Imprimer
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC11232-1G PC11232-5G
APOSPC11232-1GEA 0 EUR
APOSPC11232-1G APOSPC11232-5G
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₃H₁₁BF₃KO
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115751
Numéro CAS: 850623-58-4