Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Potassium (4-ethoxyphenyl)trifluoroborate, (4-Ethoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
Formule:
C₈H₉BF₃KO Poids moléculaire: 228.06 g/mol Point de fusion: 298…304 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04115753 Numéro CAS: 850623-60-8 |