Imprimer
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(3-(methylsulfonamido)phenyl)borate
PC11228-10G PC11228-1G PC11228-5G
APOSPC11228-10GEA 1320 EUR
APOSPC11228-10G APOSPC11228-1G APOSPC11228-5G
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Potassium (3-(methanesulphonylamino)phenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₈BF₃KNO₂S
Point de fusion: 180…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115762
Numéro CAS: 850623-67-5