Imprimer
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Potassium trifluoro(2-(methylsulphonyl)phenyl)borate, Potassium (2-methylsulphonylphenyl)trifluoroborate
PC11227-1G PC11227-25G PC11227-5G
APOSPC11227-1GEA 139 EUR
APOSPC11227-1G APOSPC11227-25G APOSPC11227-5G
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO₂S
Poids moléculaire: 262.1000 g/mol
Point de fusion: 78…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115760
Numéro CAS: 850623-65-3