Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(4-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-methoxyphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-methoxyphenyl)borate
Formule:
C₇H₇BF₃KO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04112717 Numéro CAS: 192863-36-8 |