Imprimer
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 60.9 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Point de fusion: 282…286 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115756
Numéro CAS: 236388-46-8