4,5-Difluoro-2-méthoxybenzaldéhyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₂O₂ Point de fusion: 74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06246884 Numéro CAS: 145742-34-3 |