2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅F₂NO₃ Point d'ébullition: 78…79 °C/20mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03840468 Numéro CAS: 66684-60-4 |