1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₈FNO₄S Point de fusion: 150…151 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04037941 Numéro CAS: 849035-74-1 |