Imprimer
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 208 EUR
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉FO₂S
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037935
Numéro CAS: 828270-62-8