[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉FN₂O₂S Point de fusion: 134…136 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD04037953 Numéro CAS: 832714-48-4 |