Imprimer
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11197-1G PC11197-5G
APOSPC11197-1GEA 319 EUR
APOSPC11197-1G APOSPC11197-5G
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine
Formule: C₁₅H₁₀F₃N₃
Point de fusion: >230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800784
Numéro CAS: 396129-66-1