Imprimer
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11195-1G PC11195-250MG PC11195-500MG
APOSPC11195-1GEA 348 EUR
APOSPC11195-1G APOSPC11195-250MG APOSPC11195-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037948
Numéro CAS: 849938-78-9