Imprimer
Acide 2,3-difluoro-6-méthoxybenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 52.2 EUR
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
Acide 2,3-difluoro-6-méthoxybenzoïque 98%
Acide 2,3-difluoro-6-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₆F₂O₃
Poids moléculaire: 188.13 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116018
Numéro CAS: 773873-26-0