Imprimer
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4,5-difluorobenzaldehyde, 4,5-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1115-1G PC1115-5G PC1115-10G
APOSPC1115-1GEA 50.9 EUR
APOSPC1115-1G APOSPC1115-5G APOSPC1115-10G
4,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 66…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458005
Numéro CAS: 199287-52-0