Imprimer
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 94.5 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO
Point d'ébullition: 324 °C
Point de fusion: 93…97 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631912
Numéro CAS: 60992-98-5