2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₉FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631854 Numéro CAS: 192863-46-0 |