Imprimer
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11113-100G PC11113-25G PC11113-5G
APOSPC11113-100GEA 151 EUR
APOSPC11113-100G APOSPC11113-25G APOSPC11113-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₃
Point de fusion: 152…158 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863526
Numéro CAS: 179897-94-0