Imprimer
Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-chloro-3-(trifluorométhyl)phénylborane
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 267 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 95%
Acide (4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl)métaborique
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Poids moléculaire: 224.37
Point de fusion: 233…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094999
Numéro CAS: 176976-42-4