Acide (2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-2-chloro-5-(trifluorométhyl)phénylborane
Formule:
C₇H₅BClF₃O₂ Poids moléculaire: 224.37 Point de fusion: 101…103 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00797335 Numéro CAS: 182344-18-9 |