Acide (4-(trifluorométhyl)phényl)métaborique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-4-(trifluorométhyl)phénylborane
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ Poids moléculaire: 189.93 g/mol Point de fusion: 235…238 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151855 Numéro CAS: 128796-39-4 |