Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11109-25G PC11109-5G
APOSPC11109-25GEA 195 EUR
APOSPC11109-25G APOSPC11109-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
Point d'ébullition: 229 °C
Point éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835101
Numéro CAS: 85118-24-7