Imprimer
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC11103-1G PC11103-5G
APOSPC11103-1GEA 21.9 EUR
APOSPC11103-1G APOSPC11103-5G
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Formule: C₆H₃BrFNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09842440
Numéro CAS: 875781-15-0