Imprimer
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
PC11102-10G PC11102-25G
APOSPC11102-10GEA 118 EUR
APOSPC11102-10G APOSPC11102-25G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formule: C₈H₇F₇O₂
Point d'ébullition: 134…136 °C
Densité: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 36 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039251
Numéro CAS: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN: 3272
ADR: 3,III