Tétrafluoroborate d'ammonium 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate ammonium borofluoride ammonium fluoroborate [qr] ammonium tetrafluoroborate
Formule:
H₄BF₄N Point de fusion: 230 °C Densité: 1,871 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06245785 Numéro CAS: 13826-83-0 EINECS: 237-531-4 UN: 3260 ADR: 8,III |