Imprimer
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1105-1G PC1105-5G
APOSPC1105-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1105-1G APOSPC1105-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458004
Numéro CAS: 85366-66-1