Imprimer
Hexafluorophosphate d'ammonium 99,5%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1102G-100G PC1102G-25G PC1102G-500G
APOSPC1102G-100GEA 56.7 EUR
APOSPC1102G-100G APOSPC1102G-25G APOSPC1102G-500G
Hexafluorophosphate d'ammonium 99,5%
Hexafluorophosphate d'ammonium
  • Water solubility, 60.4 g/100 g @250C
Formule: H₄F₆NP
Densité: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064642
Numéro CAS: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II