Imprimer
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC110117-1G PC110117-250MG
APOSPC110117-1GEA 174 EUR
APOSPC110117-1G APOSPC110117-250MG
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Chloro-4-fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅Cl₂FO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 541528-45-4
UN: 3261
ADR: 8,III