Imprimer
Hexafluoroaluminate de triammonium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1101-100G PC1101-500G
APOSPC1101-100GEA 263 EUR
APOSPC1101-100G APOSPC1101-500G
Hexafluoroaluminate de triammonium 99%
Hexafluoroaluminate de triammonium
Formule: H₁₂AlF₆N₃
Point d'ébullition: 239,5 °C
Densité: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042144
Numéro CAS: 7784-19-2
EINECS: 232-052-7
UN: 3288
ADR: 6.1,III