Imprimer
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
PC1100J-1G PC1100J-25G PC1100J-5G
APOSPC1100J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1100J-1G APOSPC1100J-25G APOSPC1100J-5G
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole 98%
2-Amino-5-(trifluorométhyl)-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₃H₂F₃N₃S
Poids moléculaire: 169.13 g/mol
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003109
Numéro CAS: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2