Imprimer
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Piperidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)aniline
PC1100E-1G PC1100E-5G
APOSPC1100E-1GEA 29 EUR
APOSPC1100E-1G APOSPC1100E-5G
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-(1-Piperidinyl)-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₅F₃N₂
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042161
Numéro CAS: 1496-40-8