Imprimer
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1100CD-100G PC1100CD-25G PC1100CD-5G
APOSPC1100CD-100GEA 503 EUR
APOSPC1100CD-100G APOSPC1100CD-25G APOSPC1100CD-5G
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique 97%
Acide 5-amino-α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Poids moléculaire: 205.14 g/mol
Point de fusion: 141…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236641
Numéro CAS: 328-68-7