Acide 4-amino-3-(trifluorométhoxy)benzoïque 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆F₃NO₃ Point de fusion: 168…169 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00205143 Numéro CAS: 175278-22-5 |