Imprimer
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 475 EUR
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Point de fusion: 133…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077453
Numéro CAS: 119385-80-7