4-[(Trifluorométhyl)thio]aniline 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆F₃NS Point d'ébullition: 102…103 °C/8mmHg Densité: 1,351 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 106 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040926 Numéro CAS: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 |