Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC1095-1G PC1095-5G
APOSPC1095-1GEA 232 EUR
APOSPC1095-1G APOSPC1095-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115890
Numéro CAS: 86256-24-8
UN: 3265
ADR: 8,II