Imprimer
Acide 3-fluoroanthranilique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-amino-3-fluorobenzoïque
PC1089-1G PC1089-5G PC1089-25G
APOSPC1089-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1089-1G APOSPC1089-5G APOSPC1089-25G
Acide 3-fluoroanthranilique
Acide 3-fluoroanthranilique
Formule: C₇H₆FNO₂
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569395
Numéro CAS: 825-22-9